Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 242 PLN
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 99% for biochemistry
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: 277…282 °C
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 13,06288
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %