Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES)
Dostawca: Molekula
Synonim: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
18031947-100G 18031947-500G
MOLE18031947-100GEA 649 PLN
MOLE18031947-100G MOLE18031947-500G
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES)
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy
Formuła: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Temp. topnienia: 316
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006181
Numer CAS: 4432-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929