Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES)
Dostawca: PanReac AppliChem
A0689.0500EA 1420 PLN
A0689.0500 A0689.0250 A0689.1000
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES)
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy
Formuła: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195,24 g/mol
Temp. topnienia: 316 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006181
Numer CAS: 4432-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929