Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES), bezwodny ≥99%, high purity suitable for buffer solutions
Dostawca: VWR Chemicals
E183-100GEA 1150 PLN
E183-100G E183-250G E183-500G
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES), bezwodny ≥99%, high purity suitable for buffer solutions
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy
Formuła: C₆H₁₃NO₄S
Temp. topnienia: 316 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006181
Numer CAS: 4432-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-632-3
Klasyfikacja Merck : 13,05929
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%