Methyl cinnamate predominantly trans 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
A15975.0EEA
2930
PLN
A15975.0E
A15975.22
A15975.36
Methyl cinnamate predominantly trans 99%
Methyl cinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 103-26-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Cryst solid
Density: 1.042
Refractive Index: 1.5770
Appearance: White
Melting Point: 34-37°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 386468
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00008458
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 262…264 °C Temp. topnienia: 34…37 °C Gęstość: 1,042 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008458 Numer CAS: 103-26-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-093-8 Klasyfikacja Merck : 14,2299 |