Drukuj
cynamonian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
W243019-100G-K W243019-1KG-K W243019-5KG-K
SIALW243019-100G-KEA 323 PLN
SIALW243019-100G-K SIALW243019-1KG-K SIALW243019-5KG-K
cynamonian etylu, Sigma-Aldrich®
cynamonian etylu
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 271 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009189
Numer CAS: 103-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-104-6