cynamonian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 103-36-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.5590
Appearance: Colourless
Melting Point: 7°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 1238804
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00009189
Formuła:
C₁₁H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 270…272 °C Temp. topnienia: 7 °C Gęstość: 1,049 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009189 Numer CAS: 103-36-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-104-6 Klasyfikacja Merck : 14,2299 |