Drukuj
cynamonian etylu 98% (trans-isomers)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 146 PLN
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
cynamonian etylu 98% (trans-isomers)
cynamonian etylu
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 271 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 6.5…7.5 °C
Gęstość: 1.046 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009189
Numer CAS: 103-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-104-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g