Drukuj
jabłczan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
238198-100G 238198-1KG
SIAL238198-100GEA 142 PLN
SIAL238198-100G SIAL238198-1KG
jabłczan dimetylu, Sigma-Aldrich®
jabłczan dimetylu
Formuła: C₆H₈O₄
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008459
Numer CAS: 624-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-848-5