Oleinian metylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 112-62-9
Molecular Formula: C19H36O2
Formula Weight: 296.50
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 1727037
Merck Reference: 14,6828
MDL No.: MFCD00009578
Formuła:
C₁₉H₃₆O₂ Temp. Wrzenia: 168…170 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 0,876 Temp. Zapłonu: 163 °C (325 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009578 Numer CAS: 112-62-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-992-5 Klasyfikacja Merck : 14,6828 |