3-Chloro-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C29002-100ML
C29002-5ML
SIALC29002-100MLEA
1020
PLN
SIALC29002-100ML
SIALC29002-5ML
3-Chloro-1-butene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-butene
Formuła:
C₄H₇Cl Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –50 °C Gęstość: 0,8978 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00000869 Numer CAS: 563-52-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-252-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,02150 |