Drukuj
kwas alfa-linolenowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L2376-10G L2376-500MG L2376-5G
SIALL2376-10GEA 8980 PLN
SIALL2376-10G SIALL2376-500MG SIALL2376-5G
kwas alfa-linolenowy, Sigma-Aldrich®
kwas alfa-linolenowy
Formuła: C₁₈H₃₀O₂
Temp. Wrzenia: 443 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9141 g/cm³ (18 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065720
Numer CAS: 463-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-334-8
Klasyfikacja Merck : 12,05530