Drukuj
kwas alfa-linolenowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 1300 PLN
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
kwas alfa-linolenowy 99%
kwas alfa-linolenowy
Formuła: C₁₈H₃₀O₂
Temp. Wrzenia: 230…232 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065720
Numer CAS: 463-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-334-8
Klasyfikacja Merck : 12,05530
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %