Drukuj
Ester metylowy kwasu α-linolenowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L2626-100MG L2626-500MG L2626-5G L2626-1G
SIALL2626-100MGEA 277 PLN
SIALL2626-100MG SIALL2626-500MG SIALL2626-5G SIALL2626-1G
Ester metylowy kwasu α-linolenowego, Sigma-Aldrich®
Ester metylowy kwasu α-linolenowego
Formuła: C₁₉H₃₂O₂
Temp. Wrzenia: 364 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00135851
Numer CAS: 301-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-102-3