Drukuj
Ester metylowy kwasu α-linolenowego 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
368100010 368100050
ACRO368100010EA 995 PLN
ACRO368100010 ACRO368100050
Ester metylowy kwasu α-linolenowego 99%
Ester metylowy kwasu α-linolenowego
Formuła: C₁₉H₃₂O₂
MW: 292.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 182 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0.895 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00135851
Numer CAS: 301-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-102-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %