Drukuj
Ester etylowy kwasu α-linolenowego
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Ethyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl linolenate, (9Z,12Z,15Z)-Ethyl octadeca-9,12,15-trienoate, Linolenic acid ethyl ester, Ethyl α-linolenate, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid ethyl ester, Ethyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 362 PLN
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
Ester etylowy kwasu α-linolenowego
Ester etylowy kwasu α-linolenowego
Formuła: C₂₀H₃₄O₂
MW: 306.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 218
Gęstość: 0.8919 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD07371452
Numer CAS: 1191-41-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-734-6