Drukuj
fluorek fenylometylosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ300
P7626-5G P7626-250MG P7626-100G P7626-1G P7626-25G
SIALP7626-5GEA 517 PLN
SIALP7626-5G SIALP7626-250MG SIALP7626-100G SIALP7626-1G SIALP7626-25G
fluorek fenylometylosulfonowy, Sigma-Aldrich®
fluorek fenylometylosulfonowy
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007424
Numer CAS: 329-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-350-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III