Drukuj
fluorek fenylometylosulfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
78830-1G 78830-25G 78830-5G
SIAL78830-1GEA 230 PLN
SIAL78830-1G SIAL78830-25G SIAL78830-5G
fluorek fenylometylosulfonowy, Sigma-Aldrich®
fluorek fenylometylosulfonowy
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007424
Numer CAS: 329-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-350-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III