Drukuj
fluorek fenylometylosulfonowy
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 316 PLN
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
fluorek fenylometylosulfonowy
fluorek fenylometylosulfonowy
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Temp. topnienia: 91…92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007424
Numer CAS: 329-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-350-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III