fluorek fenylometylosulfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
B22146.06
B22146.03
B22146.14
B22146.06EA
677
PLN
B22146.06
B22146.03
B22146.14
fluorek fenylometylosulfonowy ≥99%
fluorek fenylometylosulfonowy
Purity: 99%
CAS No.: 329-98-6
Molecular Formula: C7H7FO2S
Formula Weight: 174.19
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2088311
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00007424
Formuła:
C₇H₇FO₂S MW: 174.2 g/mol Temp. Wrzenia: 80…85 °C (0.3 mmHg) Temp. topnienia: 92…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007424 Numer CAS: 329-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-350-2 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |