Chlorek tolueno-α-sulfonylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
A10124.06
A10124.14
A10124.22
A10124.06EA
224
PLN
A10124.06
A10124.14
A10124.22
Chlorek tolueno-α-sulfonylu ≥99%
Chlorek tolueno-α-sulfonylu
Purity: 99%
CAS No.: 1939-99-7
Molecular Formula: C6H5CH2SO2Cl
Formula Weight: 190.65
Melting Point: 89-94°
Boiling Point: 120°/10mm
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00007455
Formuła:
C₇H₇ClO₂S MW: 190.65 g/mol Temp. Wrzenia: 120 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 89…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007455 Numer CAS: 1939-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-717-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |