Drukuj
Chlorek tolueno-α-sulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
170490050 170490250
ACRO170490050EA 213 PLN
ACRO170490050 ACRO170490250
Chlorek tolueno-α-sulfonylu 98%
Chlorek tolueno-α-sulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 90…94 °C
Numer MDL: MFCD00007455
Numer CAS: 1939-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-717-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)