Drukuj
Malonian dibenzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
160407-10G 160407-50G
SIAL160407-10GEA 304 PLN
SIAL160407-10G SIAL160407-50G
Malonian dibenzylu, Sigma-Aldrich®
Malonian dibenzylu
Formuła: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 188
Gęstość: 1.137 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004779
Numer CAS: 15014-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 239-099-2