Malonian dibenzylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09
A10844.18
A10844.30
A10844.09EA
437
PLN
A10844.09
A10844.18
A10844.30
Malonian dibenzylu 95%
Malonian dibenzylu
Purity: 95%
CAS No.: 15014-25-2
Molecular Formula: C17H16O4
Formula Weight: 284.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₇H₁₆O₄ MW: 284.31 g/mol Temp. Wrzenia: 188 °C (0.2 mmHg) Gęstość: 1.137 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004779 Numer CAS: 15014-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 239-099-2 |