Drukuj
octan fenetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
MQ300
W285706-10KG-K W285706-1KG-K W285706-5KG-K
SIALW285706-10KG-KEA 1180 PLN
SIALW285706-10KG-K SIALW285706-1KG-K SIALW285706-5KG-K
octan fenetylu, Sigma-Aldrich®
octan fenetylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 233
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1.0286 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008720
Numer CAS: 103-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-113-5