Drukuj
octan fenetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
290580-250ML 290580-5ML
SIAL290580-250MLEA 205 PLN
SIAL290580-250ML SIAL290580-5ML
octan fenetylu, Sigma-Aldrich®
octan fenetylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 233 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008720
Numer CAS: 103-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-113-5