octan fenetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
B21238.0B
B21238.30
B21238.0BEA
751
PLN
B21238.0B
B21238.30
octan fenetylu ≥98%
octan fenetylu
Purity: 98%
CAS No.: 103-45-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)2C6H5
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4990
Odour: Fruit-like
Melting Point: -31°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 638179
MDL No.: MFCD00008720
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. Wrzenia: 231…233 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1.029 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008720 Numer CAS: 103-45-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-113-5 |