Acetooctan benzylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14915.14
A14915.18
A14915.22
A14915.30
A14915.14EA
264
PLN
A14915.14
A14915.18
A14915.22
A14915.30
Acetooctan benzylu ≥97%
Acetooctan benzylu
Purity: 97%
CAS No.: 5396-89-4
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.22
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2049615
MDL No.: MFCD00008785
Formuła:
C₁₁H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 276 °C Gęstość: 1,113 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008785 Numer CAS: 5396-89-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-416-4 |