Drukuj
aldehyd fenylooctowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
107395-100ML 107395-25ML 107395-500ML
SIAL107395-100MLEA 371 PLN
SIAL107395-100ML SIAL107395-25ML SIAL107395-500ML
aldehyd fenylooctowy, Sigma-Aldrich®
aldehyd fenylooctowy
Formuła: C₈H₈O
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…34 °C
Gęstość: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006993
Numer CAS: 122-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-574-5
Klasyfikacja Merck : 12,07419