Drukuj
aldehyd fenylooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43654.0100 8.43654.0500
8.43654.0100EA 308 PLN
8.43654.0100 8.43654.0500
aldehyd fenylooctowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
aldehyd fenylooctowy
Formuła: C₈H₈O
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…34 °C
Gęstość: 1,026…1.03 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006993
Numer CAS: 122-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-574-5
Klasyfikacja Merck : 12,07419
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 192 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.35 hPa (19 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.026 - 1.030 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H8O