Drukuj
aldehyd fenylooctowy 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
370911000 370915000
ACRO370911000EA 297 PLN
ACRO370911000 ACRO370915000
aldehyd fenylooctowy 98% stabilised
aldehyd fenylooctowy
Formuła: C₈H₈O
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…34 °C
Gęstość: 1,029 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006993
Numer CAS: 122-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-574-5
Klasyfikacja Merck : 12,07419
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g