Drukuj
Cyclohexylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cyclohexaneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C104507-25G C104507-5G
SIALC104507-25GEA 654 PLN
SIALC104507-25G SIALC104507-5G
Cyclohexylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylacetic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…27 °C
Gęstość: 0,9985 g/cm³ (22 °C)
Numer MDL: MFCD00001518
Numer CAS: 5292-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-132-0