Drukuj
Cyclohexylacetic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111270050 111270250 111271000
ACRO111270050EA 201 PLN
ACRO111270050 ACRO111270250 ACRO111271000
Cyclohexylacetic acid 98+%
Cyclohexylacetic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 242…244 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1,007 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001518
Numer CAS: 5292-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-132-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 31 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test