3,3-Dimethyloctane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21520.03
B21520.06
B21520.03EA
306
PLN
B21520.03
B21520.06
3,3-Dimethyloctane ≥98%
3,3-Dimethyloctane
Purity: 98%
CAS No.: 4110-44-5
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Boiling Point: 161°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00048874
Formuła:
C₁₀H₂₂ Temp. Wrzenia: 161 °C Temp. topnienia: –69 °C Gęstość: 0,74 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048874 Numer CAS: 4110-44-5 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |