Pinakol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25006.14
B25006.22
B25006.36
B25006.14EA
388
PLN
B25006.14
B25006.22
B25006.36
Pinakol ≥99%
Pinakol
Purity: 99%
CAS No.: 76-09-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 77°(170°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1340501
Merck Reference: 14,7439
MDL No.: MFCD00004462
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 171…172 °C Temp. topnienia: 42…45 °C Gęstość: 0,967 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004462 Numer CAS: 76-09-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-933-5 Klasyfikacja Merck : 14,7439 |