Drukuj
Pinakol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 743 PLN
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinakol 99%
Pinakol
Formuła: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 174 °C
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004462
Numer CAS: 76-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-933-5
Klasyfikacja Merck : 13,07521
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %