Drukuj
alkohol izoamylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205710-1KG-K W205710-20KG-K W205710-4KG-K W205710-8KG-K
SIALW205710-1KG-KEA 345 PLN
SIALW205710-1KG-K SIALW205710-20KG-K SIALW205710-4KG-K SIALW205710-8KG-K
alkohol izoamylowy, Sigma-Aldrich®
alkohol izoamylowy
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 42
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002934
Numer CAS: 123-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-633-5
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM