3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Dimethylbutan-1-ol
H30194.09
H30194.18
H30194.09EA
813
PLN
H30194.09
H30194.18
3,3-Dimethyl-1-butanol ≥97%
3,3-Dimethyl-1-butanol
Purity: 97%
CAS No.: 624-95-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 142-143°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002928
Formuła:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Temp. Wrzenia: 142…143 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0.81 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002928 Numer CAS: 624-95-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-872-6 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |