2-Etyloheksanian miedzi(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
20539.09
20539.18
20539.09EA
614
PLN
20539.09
20539.18
2-Etyloheksanian miedzi(II)
2-Etyloheksanian miedzi(II)
CAS No.: 149-11-1
Molecular Formula: C16H30CuO4
Formula Weight: 349.96
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: Blue-green
Melting Point: 252° dec.
MDL No.: MFCD00015695
Formuła:
C₁₆H₃₀CuO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015695 Numer CAS: 149-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-731-0 |