2-Etyloheksanian cyny(II), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
18590.22
18590.36
18590.A3
AB204036.0100
18590.22EA
372
PLN
18590.22
18590.36
18590.A3
ABCRAB204036.0100
2-Etyloheksanian cyny(II), tech.
2-Etyloheksanian cyny(II)
CAS No.: 301-10-0
Molecular Formula: C16H30O4Sn
Formula Weight: 405.11
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₃₀O₄Sn Gęstość: 1,251 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002676 Numer CAS: 301-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-108-6 |