2-Etyloheksanian wapnia ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
A18266.06
A18266.14
A18266.22
A18266.06EA
381
PLN
A18266.06
A18266.14
A18266.22
2-Etyloheksanian wapnia ≥98%
2-Etyloheksanian wapnia
Purity: 98%
CAS No.: 136-51-6
Molecular Formula: C16H30CaO4
Formula Weight: 326.50
Odour: Odourless
Formuła:
C₁₆H₃₀CaO₄ MW: 326.49 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014001 Numer CAS: 136-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-249-0 |