2-Etyloheksanian sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24960.0B
B24960.0I
B24960.30
B24960.0BEA
782
PLN
B24960.0B
B24960.0I
B24960.30
2-Etyloheksanian sodu ≥97%
2-Etyloheksanian sodu
Purity: 97%
CAS No.: 19766-89-3
Molecular Formula: C8H15NaO2
Formula Weight: 166.20
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₈H₁₅NaO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014007 Numer CAS: 19766-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-283-8 |