2-Etyloheksanian litu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39330.09
39330.18
39330.09EA
520
PLN
39330.09
39330.18
2-Etyloheksanian litu
2-Etyloheksanian litu
CAS No.: 15590-62-2
Molecular Formula: C8H15LiO2
Formula Weight: 150.15
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD00058702
Formuła:
C₈H₁₅LiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058702 Numer CAS: 15590-62-2 Numer WE (dawny EINECS): 239-657-5 |