Drukuj
Izomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242810-100G-K W242810-1KG-K
SIALW242810-100G-KEA 384 PLN
SIALW242810-100G-K SIALW242810-1KG-K
Izomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
Izomaślan etylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –88 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009165
Numer CAS: 97-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-595-4
Jednostka: 2385
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03847