Drukuj
Izomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242802-1KG-K W242802-20KG-K W242802-9KG-K
SIALW242802-1KG-KEA 359 PLN
SIALW242802-1KG-K SIALW242802-20KG-K SIALW242802-9KG-K
Izomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
Izomaślan etylu
Formuła: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 112
Temp. topnienia: –88 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009165
Numer CAS: 97-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-595-4
Jednostka: 2385
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03847