Izomaślan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
A12966.0FEA
1770
PLN
A12966.0F
A12966.AE
A12966.AP
Izomaślan etylu ≥98%
Izomaślan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 97-62-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Pleasant
Melting Point: -88°
Boiling Point: 108-110°
Beilstein Reference: 773846
Merck Reference: 14,3814
UN No.: 2385
MDL No.: MFCD00009165
Formuła:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Temp. Wrzenia: 108…110 °C Temp. topnienia: –88 °C Gęstość: 0.869 Temp. Zapłonu: 13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009165 Numer CAS: 97-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-595-4 Jednostka: 2385 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,03847 |