Drukuj
2-Bromoizomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E14403-100G E14403-500G E14403-5G
SIALE14403-100GEA 404 PLN
SIALE14403-100G SIALE14403-500G SIALE14403-5G
2-Bromoizomaślan etylu, Sigma-Aldrich®
2-Bromoizomaślan etylu
Formuła: C₆H₁₁BrO₂
Temp. Wrzenia: 65 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000123
Numer CAS: 600-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-980-6