2-Bromoizomaślan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
B22785.18
B22785.30
B22785.18EA
275
PLN
B22785.18
B22785.30
2-Bromoizomaślan etylu ≥98%
2-Bromoizomaślan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 600-00-0
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1098947
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000123
Formuła:
C₆H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 162…164 °C Gęstość: 1,329 Temp. Zapłonu: 57 °C (135 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000123 Numer CAS: 600-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-980-6 ADR: 3,III |