Drukuj
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
259926-100G 259926-25G
SIAL259926-100GEA 737 PLN
SIAL259926-100G SIAL259926-25G
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Itaconic anhydride
Formuła: C₅H₄O₃
Temp. Wrzenia: 239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 64…65 °C
Numer MDL: MFCD00005530
Numer CAS: 2170-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-518-2