Itaconic anhydride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
B25216.14
B25216.22
B25216.36
B25216.14EA
402
PLN
B25216.14
B25216.22
B25216.36
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 2170-03-8
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 114-115°/12mm
MDL No.: MFCD00005530
Formuła:
C₅H₄O₃ Temp. Wrzenia: 114…115 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 68…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005530 Numer CAS: 2170-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-518-2 |